2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502288-1G
PC502288-250MG
PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA
183
EUR
APOSPC502288-1G
APOSPC502288-250MG
APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Formula:
C₉H₈BrFO Peso molecolare: 231,062 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09751763 CAS Number: 92821-83-5 |