Stampa…
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 145 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Formula: C₁₀H₆BrF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29761120
CAS Number: 2089319-24-2