2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502286-1G
PC502286-250MG
APOSPC502286-1GEA
609
EUR
APOSPC502286-1G
APOSPC502286-250MG
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol
Formula:
C₇H₅F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18395022 CAS Number: 1261572-13-7 |