Stampa…
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 473 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26032776
CAS Number: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III