3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502272-1G
PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA
1090
EUR
APOSPC502272-1G
APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula:
C₆H₅BrF₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25476827 CAS Number: 1803571-23-4 |