2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50227-1G
PC50227-250MG
PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA
466
EUR
APOSPC50227-1G
APOSPC50227-250MG
APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₅FIN Peso molecolare: 261,035 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18396999 CAS Number: 345963-95-3 |