Stampa…
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50226-1G PC50226-250MG PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA 430 EUR
APOSPC50226-1G APOSPC50226-250MG APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20696905
CAS Number: 180146-78-5