Stampa…
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 430 EUR
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
Peso molecolare: 148,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730328
CAS Number: 1851952-10-7