2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502252-1G
PC502252-250MG
PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA
473
EUR
APOSPC502252-1G
APOSPC502252-250MG
APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₅FO Peso molecolare: 148,134 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12545737 CAS Number: 137338-08-0 |