Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502242-1G PC502242-5G
APOSPC502242-1GEA 80 EUR
APOSPC502242-1G APOSPC502242-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
Peso molecolare: 344,904 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24848699
CAS Number: 217816-53-0