5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502237-1G
PC502237-250MG
PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA
507
EUR
APOSPC502237-1G
APOSPC502237-250MG
APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄BrF₄N Peso molecolare: 258,011 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28740802 CAS Number: 1805580-19-1 |