Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502236-1G PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA 534 EUR
APOSPC502236-1G APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27931581
CAS Number: 889459-12-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III