Stampa…
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502234-1G PC502234-250MG
APOSPC502234-1GEA 364 EUR
APOSPC502234-1G APOSPC502234-250MG
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₃INO₂
Peso molecolare: 317,004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606429
CAS Number: 224185-35-7