Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 134 EUR
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544284
CAS Number: 215788-34-4