Stampa…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 568 EUR
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730320
CAS Number: 2149601-02-3