Stampa…
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 568 EUR
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Peso molecolare: 251,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730319
CAS Number: 2149597-24-8