Stampa…
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 248 EUR
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25967134
CAS Number: 775330-11-5