Stampa…
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502212-1G PC502212-250MG PC502212-5G
APOSPC502212-1GEA 379 EUR
APOSPC502212-1G APOSPC502212-250MG APOSPC502212-5G
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Formula: C₈H₆BF₆O·K
Peso molecolare: 282,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18713047
CAS Number: 1201331-15-8