Stampa…
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502211-1G PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA 546 EUR
APOSPC502211-1G APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₅·K
Peso molecolare: 234,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18861751
CAS Number: 1632070-90-6