1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50221-1G
PC50221-25G
PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA
36.4
EUR
APOSPC50221-1G
APOSPC50221-25G
APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formula:
C₈H₄BrF₅O Punto di ebollizione: 91…91 °C (50 mm Hg) Densità: 1,654 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040941 CAS Number: 56425-85-5 |