Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502207-1G PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA 1320 EUR
APOSPC502207-1G APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula: C₉H₄BrF₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723449
CAS Number: 2149602-08-2
UN: 3261
ADR: 8,III