Stampa…
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 609 EUR
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O₂
Peso molecolare: 240.127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723445
CAS Number: 2149591-28-4