Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 720 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
Peso molecolare: 276,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28738353
CAS Number: 1807187-83-2