Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502199-1G PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA 655 EUR
APOSPC502199-1G APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅O
Peso molecolare: 291,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723444
CAS Number: 2149591-35-3
UN: 3265
ADR: 8,III