Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 203 EUR
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847161
CAS Number: 1214364-36-9