Stampa…
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 151 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112714
CAS Number: 2126821-95-0