Stampa…
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-3-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC502180-1G PC502180-250MG PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA 80 EUR
APOSPC502180-1G APOSPC502180-250MG APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₄S₂
Peso molecolare: 326,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16883063
CAS Number: 1027345-07-8
UN: 1760
ADR: 8,III