3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502155-1G
PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA
654
EUR
APOSPC502155-1G
APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17169029 CAS Number: 1378491-35-0 |