Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 55.1 EUR
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08448293
CAS Number: 28186-62-1