Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 734 EUR
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO
Peso molecolare: 300,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977391
CAS Number: 868166-28-3