Stampa…
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G PC50215-250MG PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA 292 EUR
APOSPC50215-1G APOSPC50215-250MG APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Formula: C₄H₂F₉NO₂S
Peso molecolare: 299,115 g/mol
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112029
CAS Number: 30334-69-1