Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 430 EUR
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂NO₃
Peso molecolare: 187,1 g/mol
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169028
CAS Number: 213382-46-8