Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 1400 EUR
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398193
CAS Number: 1261795-42-9
UN: 3261
ADR: 8,III