3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502144-1G
PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA
1400
EUR
APOSPC502144-1G
APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆F₃IO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398176 CAS Number: 868167-58-2 |