Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 119 EUR
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185568
CAS Number: 868596-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III