Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502142-1G PC502142-250MG PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA 186 EUR
APOSPC502142-1G APOSPC502142-250MG APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22381476
CAS Number: 1236141-95-9