Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502141-1G PC502141-250MG
APOSPC502141-1GEA 654 EUR
APOSPC502141-1G APOSPC502141-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169030
CAS Number: 1258546-68-7
UN: 3261
ADR: 8,III