Stampa…
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxymethylphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC502140-1G PC502140-5G PC502140-10G PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA 93.1 EUR
APOSPC502140-1G APOSPC502140-5G APOSPC502140-10G APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11111910
CAS Number: 1246633-53-3