Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 168 EUR
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202666
CAS Number: 287121-32-8