Stampa…
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC502136-1G PC502136-5G
APOSPC502136-1GEA 87.3 EUR
APOSPC502136-1G APOSPC502136-5G
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181611
CAS Number: 1246633-55-5