Stampa…
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502135-1G PC502135-250MG PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA 355 EUR
APOSPC502135-1G APOSPC502135-250MG APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
Peso molecolare: 249,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391236
CAS Number: 481066-21-1