Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 174 EUR
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381659
CAS Number: 1349719-24-9