Stampa…
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC502133-1G PC502133-5G
APOSPC502133-1GEA 66.9 EUR
APOSPC502133-1G APOSPC502133-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368344
CAS Number: 1043416-40-5