Stampa…
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502131-1G PC502131-250MG PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA 58 EUR
APOSPC502131-1G APOSPC502131-250MG APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
Peso molecolare: 330.042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976042
CAS Number: 161622-17-9