Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 292 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Peso molecolare: 242,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787527
CAS Number: 1119454-13-5