Stampa…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 364 EUR
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398161
CAS Number: 1261482-46-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III