Stampa…
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 43.7 EUR
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846086
CAS Number: 1160574-62-8