Stampa…
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 464 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrF₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515425
CAS Number: 1820619-42-8