Stampa…
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 335 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
Peso molecolare: 240,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30481112
CAS Number: 2089258-73-9
UN: 1993
ADR: 3,III