Stampa…
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 481 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅I
Peso molecolare: 307,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481111
CAS Number: 2089257-26-9